Polyetylenglykol 1.500, TECHNICAL
26604.296EA 455 NOK
26604.296
Polyetylenglykol 1.500, TECHNICAL
Polyetylenglykol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Kokepunkt: >250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test