Polyetylenglykol 200
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO192210010EA 760 NOK
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
Polyetylenglykol 200
Polyetylenglykol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 1,125 g/cm³
Flash punkt: 171 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g