Polyetylenglykol 300
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO192220010EA 1225 NOK
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polyetylenglykol 300
Polyetylenglykol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Smeltepunkt: 15…10 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: >180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g