Polyetylenglykol 400, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
26602.290EA
445
NOK
26602.290
26602.460
26602.320
Polyetylenglykol 400, GPR RECTAPUR®
Polyetylenglykol 400
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 400 g/mol Kokepunkt: >250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 4…8 °C Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 245 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00081839 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Identification | Passes test |
Acid value (mg KOH/g) | Max. 0.2 |
Density (20/4) | 1.120 - 1.130 |
Hydroxyl value | 200 - 300 |