Polyetylenglykol 600
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO192240010EA 1275 NOK
ACRO192240010 ACRO192240051
Polyetylenglykol 600
Polyetylenglykol 600
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Smeltepunkt: 17…22 °C
Tetthet: 1,1265 g/cm³
Flash punkt: 252 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g