Polyetylenglykol 600 for syntese, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07486.1000EA 420 NOK
8.07486.1000 8.07486.9999 8.07486.5001
Polyetylenglykol 600 for syntese, Sigma-Aldrich®
Polyetylenglykol 600
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Kokepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17…22 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 270 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 - 22 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 14 - 17 mm2/s (20 °C) (50% solution)