DL-m-Tyrosine 98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO140630010EA
1800
NOK
ACRO140630010
ACRO140630050
DL-m-Tyrosine 98.5%
DL-m-Tyrosine
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Smeltepunkt: 280 °C (dec.) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002597 CAS-nummer: 775-06-4 EINECS: 212-270-9 Merck Indeks: 12,09971 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |