DL-Tyrosine
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17896000EA 3250 NOK
EHERC17896000
DL-Tyrosine
DL-Tyrosine
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Kokepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 285 °C
MDL nummer: MFCD00063074
CAS-nummer: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Indeks: 12,09970