Saltsyre 37%, ARISTAR® for sporanalyse
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
450027XEA 2500 NOK
450027X 450021Y
Saltsyre 37%, ARISTAR® for sporanalyse
Saltsyre
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Vi støtter deg ved produksjon og oppskalering!
Be om store pakningstørrelser eller bulkkvanta som ikke er tilgjengelig på denne siden og bruk dette forespørselsskjemaet.
Oppdag vår tjeneste
Spesialpakker og kundetilpassede løsninger
Se mer
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 36.0 - 38.0 %
Colour Max. 10 APHA
Br (Bromide) Max. 50 ppm
Free chlorine Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.5 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.500 ppm
Ag (Silver) Max. 0.010 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.050 ppm
As (Arsenic) Max. 0.010 ppm
Au (Gold) Max. 0.020 ppm
B (Boron) Max. 0.010 ppm
Ba (Barium) Max. 0.005 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.010 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.020 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.100 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.003 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.005 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.002 ppm
Fe (Iron) Max. 0.050 ppm
Ga (Gallium) Max. 0.020 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.001 ppm
In (Indium) Max. 0.010 ppm
K (Potassium) Max. 0.010 ppm
Li (Lithium) Max. 0.010 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.020 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.005 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 0.050 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.010 ppm
Pb (Lead) Max. 0.002 ppm
Pt (Platinum) Max. 0.010 ppm
Sn (Tin) Max. 0.010 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.010 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.010 ppm
V (Vanadium) Max. 0.0050 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.010 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.005 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 2.0 ppm
Residue on evaporation Max. 5 ppm
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022