L(+)-Histidin ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Formel: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Smelting Pt: 272 - 273 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Romtemperatur
MDL Number: MFCD00064315
CAS-nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 100 g ACRO166151000
Glass bottle for solids 25 g ACRO166150250
Plastic bottle 500 g ACRO166155000
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 282°C (D)
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall