L(+)-Histidin 98.5-101.5%, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Formel: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Smeltepunkt: 272…273 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064315
CAS-nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
FN: 0000
Merck Indeks: 13,04741
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Spesifikasjon Testresultater
Arsenic <1.5 ppm
Chloride <0.05%
Heavy Metals <0.0015%
Iron <0.003%
Loss on Drying <0.2%
Purity (Dry Basis) 98.5 – 101.5%
Residue after Ignition <0.2%
Specific Rotation 12.4 – 14°
Sulphate <0.03%
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Plastic bottle 1 kg 1B1164-1KG
Plastic bottle 500 g 1B1164-500G
Plastic bottle 100 g 1B1164-100G
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall