L(+)-Histidin
USBIH5100-250EA
5275
NOK
USBIH5100-250
L(+)-Histidin
L(+)-Histidin
Formel:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Smeltepunkt: 272…273 °C Tetthet: 1,44 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00064315 CAS-nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Indeks: 13,04741 |