5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
|
Warning
|
399698-25EA
10500
NOK
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ MW: 220,23 g/mol Smeltepunkt: 273 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
CAS-nummer:
4350-09-8 EINECS: 224-411-1 FN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 12,04895 |