(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kokepunkt: 130 °C (3 mbar)
Tetthet: 1,055
Flash Pt: 110 °C
Storage Temperature: Romtemperatur
MDL Number: MFCD00063165
CAS-nummer: 938-79-4
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 1 g ACRO378520010
Glass bottle for solids 5 g ACRO378520050
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall