(S)-(+)-Hydratropic acid ≥99%
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 115°C (1mmHg)
Smelting Pt: 30 - 31 °C
Tetthet: 1,1
Flash Pt: >110°C
Storage Temperature: Romtemperatur
MDL Number: MFCD00063139
CAS-nummer: 7782-24-3
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Low melting solid
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 1 g ACRO264650010
Glass bottle for solids 250 mg ACRO264652500
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 1.1
Smeltepunkt 29°C - 32°C
Flammepunkt >110°C
kokepunkt 115°C (1mmHg)
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall