(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 7782-24-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2044507
Optical Rotation: +73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063139
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Smelting Pt: 30 - 31 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kjøleskap
MDL Number: MFCD00063139
CAS-nummer: 7782-24-3
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L08802.03
250 mg L08802.MD
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 30-34°
Formel vegt 150.18
CAS-nr 7782-24-3
Renhet 97%
brytningsindeks 1.5230
Flammepunkt 148°(298°F)
kokepunkt 264-266°
Molekylformel C9H10O2
MDL No. MFCD00063139
Optical rotation +73° (c=1.6 in chloroform)
Beilstein reference 2044507
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall