(S)-(+)-Hydratropic acid
Leverandør: Molekula
MOLEM48645296EA
3550
NOK
MOLEM48645296
(S)-(+)-Hydratropic acid
(S)-(+)-Hydratropic acid
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Kokepunkt: 257 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 30…31 °C Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00063139 CAS-nummer: 7782-24-3 |