D-(+)-Tyrosine ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A17709.06EA
1600
NOK
A17709.06
A17709.03
A17709.14
D-(+)-Tyrosine ≥99%
D-(+)-Tyrosine
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Kokepunkt: 351 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 310…314 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00063073 CAS-nummer: 556-02-5 EINECS: 209-112-6 Merck Indeks: 12,09970 |