1,4-Pentadiene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO129860010EA 490 NOK
ACRO129860010 ACRO129860050
1,4-Pentadiene 99%
1,4-Pentadiene
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kokepunkt: 26 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –148 °C
Tetthet: 0,65 g/cm³
Flash punkt: –20 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008665
CAS-nummer: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
FN: 3295
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)