(±)-1,2-Epoksypropan ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
27165.295EA 750 NOK
27165.295
(±)-1,2-Epoksypropan ≥99%, TECHNICAL
(±)-1,2-Epoksypropan
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –37 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005126
CAS-nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
FN: 1280
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,08041
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %