Dimethyl succinate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO150735000EA
925
NOK
ACRO150735000
ACRO150731000
Dimethyl succinate 99%
Dimethyl succinate
Formel:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 18…19 °C Tetthet: 1,11 g/cm³ Flash punkt: 85 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
CAS-nummer:
106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Indeks: 12,09038 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤25 APHA |