Dimethyl succinate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Warning
EHERC16985500EA 1425 NOK
EHERC16985500
Dimethyl succinate
Dimethyl succinate
Formel: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18…19 °C
Tetthet: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Indeks: 12,09038