Glutarsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO119960250EA 370 NOK
ACRO119960250 ACRO119965000 ACRO119961000
Glutarsyre 99%
Glutarsyre
Formel: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Kokepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 92…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004410
CAS-nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Indeks: 13,04486
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure