Glutarsyre
Leverandør: Molekula
Warning
MOLEM11019138EA 1025 NOK
MOLEM11019138
Glutarsyre
Glutarsyre
Formel: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Kokepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 98 °C
Tetthet: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004410
CAS-nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Indeks: 13,04486