Suberin syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO132815000EA
1525
NOK
ACRO132815000
ACRO132811000
ACRO132810025
Suberin syre 99%
Suberin syre
Formel:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,2 g/mol Kokepunkt: 230 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 141…144 °C Flash punkt: 203 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004428 CAS-nummer: 505-48-6 EINECS: 208-010-9 Merck Indeks: 12,09031 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 144 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Elemental Analysis | 6.22 to 7.02 % (N) |