1,8-Diaminooctane for syntese, Sigma-Aldrich®
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06916.9999
1,8-Diaminooctane for syntese, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooctane
Formel:
C₈H₂₀N₂ MW: 144,26 g/mol Kokepunkt: 241 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 51 °C Tetthet: 0,83 g/cm³ (60 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008248 CAS-nummer: 373-44-4 EINECS: 206-764-3 FN: 3259 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 575 g/l (20 °C) |
Melting Point | 51 °C |
Molar Mass | 144.26 g/mol |
Boiling Point | 237 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 106 °C DIN 51758 |
Explosion Limit | 1.1 - 6.8 %(V) |
Density | 0.83 g/cm3 (60 °C) |
pH | 11.7 (4 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 280 °C DIN 51794 |