2-Etoksyetanol ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
24043.294EA 222 NOK
24043.294
2-Etoksyetanol ≥99%, TECHNICAL
2-Etoksyetanol
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 40 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002869
CAS-nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
FN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Indeks: 13,03786
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.405 - 1.407