Metanol ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83638.320EA 450 NOK
83638.320 83638.290
Metanol ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Metanol
Formel: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kokepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
FN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Indeks: 13,05984
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC) Min. 99.9 %
Carbonyl compounds Passes test
Acidity Max. 0.0002 Meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 Meq/g
Density (20/20) 0.791 --> 0.793
Evaporation residue Max. 3 ppm
Water Max. 0.03 %
Ca (Calcium) Max. 200 ppb
K (Potassium) Max. 100 ppb
Mg (Magnesium) Max. 100 ppb
Na (Sodium) Max. 200 ppb
Gradient (235 nm) Max. 2 MAU
Gradient (254 nm) Max. 2 MAU
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (210 nm) Min. 40 %
Transmittance (220 nm) Min. 60 %
Transmittance (230 nm) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) Min. 90 %
Transmittance (from 260 nm) Min. 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 1 ppb
Conforms to ACS Passes test
Filtered through 0.2 μm Confirmed
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv