1-Heptansulfonsyre natriumsalt ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
152783KEA 3150 NOK
152783K 152782J
1-Heptansulfonsyre natriumsalt ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1-Heptansulfonsyre natriumsalt
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007543
CAS-nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv