2-Fluorocinnamic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO207100250EA 2225 NOK
ACRO207100250
2-Fluorocinnamic acid 98%
2-Fluorocinnamic acid
Formel: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Smeltepunkt: 179…183 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004370
CAS-nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %