3-Chlorosalicylic acid
Leverandør: Molekula
MOLEM22382330EA 3050 NOK
MOLEM22382330
3-Chlorosalicylic acid
3-Chlorosalicylic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Kokepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 183…183,5 °C
MDL nummer: MFCD00010390
CAS-nummer: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5