2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
L15996.MDEA 305 NOK
L15996.MD L15996.03
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Kokepunkt: 78 °C (33 mmHg)
Tetthet: 1,323
Flash punkt: 56 °C (132 °F)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013843
CAS-nummer: 39718-32-6
EINECS: 000-000-0
FN: 3080
ADR: 6.1,II