p-fenylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
A15680.0BEA
1550
NOK
A15680.0B
A15680.30
A15680.0I
p-fenylendiamin 97%
p-fenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Kokepunkt: 267…271 °C Smeltepunkt: 138…142 °C Tetthet: 1,251 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 156 °C (312 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007901 CAS-nummer: 106-50-3 EINECS: 203-404-7 FN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 12,07439 |