Floroglucinol Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07069.0025EA 676 NOK
1.07069.0025
Floroglucinol Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Floroglucinol
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kokepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 217…220 °C
Tetthet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002286
CAS-nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Indeks: 12,07482