Floroglucinol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18887.0100EA 1300 NOK
8.18887.9999 8.18887.0100
Floroglucinol for syntese, Sigma-Aldrich®
Floroglucinol
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kokepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 217…220 °C
Tetthet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002286
CAS-nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Indeks: 12,07482
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3