3',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO208630250EA 3225 NOK
ACRO208630250
3',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 143…147 °C
MDL nummer: MFCD00002290
CAS-nummer: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %