Benzylalkohol ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
20804.366EA 1515 NOK
20804.366
Benzylalkohol ≥97%, TECHNICAL
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –15,3 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004599
CAS-nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Indeks: 13,01126
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %