4-Hexylresorcinol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20647.0025EA 993 NOK
8.20647.0025 8.20647.0100 8.20647.9999
4-Hexylresorcinol for syntese, Sigma-Aldrich®
4-Hexylresorcinol
Formel: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Kokepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 64…67 °C
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002284
CAS-nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Indeks: 12,04750
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 64 - 67 °C
Molar Mass 194.27 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 333 - 335 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
pH 7.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C)