Decafluorobensofenon ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
A19262.06EA 2250 NOK
A19262.06 A19262.03
Decafluorobensofenon ≥98%
Decafluorobensofenon
Formel: C₁₃F₁₀O
MW: 362,13 g/mol
Kokepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 92…94 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000295
CAS-nummer: 853-39-4
EINECS: 212-717-8