Barbitursyre, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00132.0025EA 1010 NOK
1.00132.0025 1.00132.0100
Barbitursyre, EMSURE® for analysis, Supelco®
Barbitursyre
Formel: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Kokepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 250…252 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006666
CAS-nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Indeks: 13,00966
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)