Kalsiumkarbonat, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02059.0050EA
3360
NOK
1.02059.0050
1.02059.0500
Kalsiumkarbonat, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Kalsiumkarbonat
Formel:
CaCO₃ MW: 100,09 g/mol Smeltepunkt: 825 °C Tetthet: 2,71 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00010906 CAS-nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Indeks: 13,01658 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 0.014 g/l (20 °C) |
Melting Point | 825 °C (decomposition) |
Molar Mass | 100.09 g/mol |
Bulk Density | 400 - 1400 kg/m3 |
pH | 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |