Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
14165.36EA 4800 NOK
14165.36 14165.22 14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Silicon carbide, β-phase
Formel: SiC
MW: 40,10 g/mol
Smeltepunkt: 2700 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00049531
CAS-nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8