Tributylfosfat ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
28726.462EA
0
NOK
28726.462
28726.291
28726.320
Tributylfosfat ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Tributylfosfat
Formel:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO MW: 266,32 g/mol Kokepunkt: 289 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –79 °C Tetthet: 0,982 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 151 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009436 CAS-nummer: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Merck Indeks: 12,09749 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99,0 % |
Appearance | Clear liquid |
Colouration | Max. 50 APHA |
Density (20/4) | 0,975 --> 0,980 |
Refractive index (20°C) | 1,423 --> 1,425 |
Water | Max. 0,2 % |