/
Norway
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Acetylcholine iodide
MOLEM71763567
:
Molekula
:
Acetylcholine iodide
MOLEM71763567
:
Molekula
:
: M71763567
: MOLEM71763567
kr 1 900,00
1 * 100 g
-
+
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
100 g
Seq:
3401
:
:
273.11 g/mol
:
163…165 °C
:
1,67 g/cm³ (20 °C)
:
218-862-3
:
GHS07
:
Freezer
:
2260-50-6
:
H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
:
MFCD00011815