Sulfaminsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00219.2500EA
1110
NOK
1.00219.2500
1.00219.9025
Sulfaminsyre, Supelco®
Sulfaminsyre
Formel:
H₃NO₃S MW: 97,09 g/mol Kokepunkt: 247 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 205 °C Tetthet: 2,15 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011603 CAS-nummer: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 FN: 2967 ADR: 8,III Merck Indeks: 12,09090 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 213 g/l (20 °C) |
Melting Point | 205 °C (decomposition) |
Molar Mass | 97.08 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.2 (10 g/l, H2O) |