1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A18926.14EA
4500
NOK
A18926.14
A18926.06
A18926.22
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO MW: 237,1 g/mol Smeltepunkt: 79…80 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00055374 CAS-nummer: 3401-47-6 EINECS: 222-272-1 |