12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO187020050EA 1600 NOK
ACRO187020050 ACRO187020025 ACRO187020250
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Kokepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005103
CAS-nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))