/
Norway
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
kr 0,00
Order Entry
Isoniazid
PROOICRS0331
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Isoniazid
PROOICRS0331
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
1 * 100 mg
-
+
Pakketype:
Glass bottle for solids
Fp:
100 mg
Seq:
2440
:
:
137.14 g/mol
:
13,05205
:
169…172 °C
:
1,42 g/cm³ (20 °C)
:
>250 °C
:
200-214-6
:
GHS07
:
Romtemperatur
:
54-85-3
:
C₆H₇N₃O
:
MFCD00006426