1,3,5-Trioxane 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO140290020EA
1375
NOK
ACRO140290020
ACRO140291000
ACRO140290051
ACRO140290050
ACRO140295000
1,3,5-Trioxane 99+%
1,3,5-Trioxane
Formel:
C₃H₆O₃ MW: 90,08 g/mol Kokepunkt: 114…116 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 61…62 °C Tetthet: 1,17 g/cm³ Flash punkt: 45 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006563 CAS-nummer: 110-88-3 EINECS: 203-812-5 FN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Indeks: 12,09863 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to white Crystals or crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 63 °C |
GC | ≥99.0 % |