1,3,5-Trioxane for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21189.9025EA
0
NOK
8.21189.9050
8.21189.9999
8.21189.9040
8.21189.9025
8.21189.0100
8.21189.1000
1,3,5-Trioxane for syntese, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxane
Formel:
C₃H₆O₃ MW: 90,08 g/mol Kokepunkt: 114,5 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 60…62 °C Tetthet: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 38 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006563 CAS-nummer: 110-88-3 EINECS: 203-812-5 FN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Indeks: 12,09863 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 221 g/l (25 °C) |
Melting Point | 60 - 62 °C |
Molar Mass | 90.08 g/mol |
Boiling Point | 114 - 115 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 45 °C |
Explosion Limit | 3.6 - 28.7 %(V) |
Density | 1.17 g/cm3 (65 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 410 °C |